Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458418 5 g 5 g
15448418 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61836.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81107-97-3 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81107-97-3
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Número MDL MFCD06657954
Clave InChI DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761168
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Color Marrón
Cantidad 5 g
Beilstein 7702274
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido