Learn More
Ácido 2-bromo-4-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445777 5 g 5 g
15435777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32989.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 328-89-2 | C8H4BrF3O2 | 269.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-89-2
Fórmula molecular C8H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 269.017
Número MDL MFCD07368837
Clave InChI SINIIFNWZPCJGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-4-carboxybenzotrifluoride, benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem3184, acmc-209hwv, ksc495g8h, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid;2-brom-4-trifluormethyl-benzoesaeure;2-bromo-4-trifluoromethylbenzoic acid;2-brom-4-trifluormethylbenzolsaure;
PubChem CID 67605
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.02
Porcentaje de pureza 98%