Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometilo)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444257 1 g 1 g
15454257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31649.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-63-9
Fórmula molecular C7H5BrF3NO2S
Peso molecular (g/mol) 304.081
Número MDL MFCD03094287
Clave InChI IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
PubChem CID 2778398
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(trifluorometilo)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto de fusión 160°C to 164°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1
Porcentaje de pureza 97%