Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498437 1 g 1 g
11408447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18528.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57946-63-1
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.02
Número MDL MFCD00042150
Clave InChI QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 93899
Nombre IUPAC 2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 26°C to 33°C
Densidad 1.7
Punto de ebullición 109°C to 110°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 8139978
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.03
Porcentaje de pureza 97%