Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Punto de fusión | 26°C to 33°C |
| Densidad | 1.7 |
| Punto de ebullición | 109°C to 110°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.524 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 8139978 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.03 |
| Mostrar más |