Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%, Maybridge
Código de producto. 10149272
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10149272 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10149272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01985DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 57946-63-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Número MDL MFCD00042150
Cantidad 1 g
Número UN 2811
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
Clave InChI QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 240.02
PubChem CID 93899
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.02
Porcentaje de pureza 95%