Learn More
2-Bromo-4-trifluorometoxianilina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10500532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10500532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10068851 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10500532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350170050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-17-8
Fórmula molecular C7H5BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 256.02
Número MDL MFCD00203478
Clave InChI ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2-bromo-4-tirfluoromethoxyaniline, 2-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethoxy, 2-bromo-4-trifluoromethoxy phenylamine, acmc-1c8k7, ksc495e4t, 2-bromo-4 trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 688296
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Naranja amarillento a amarillo
Densidad 1.6930g/mL
Punto de ebullición 60°C to 64°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5030 to 1.505
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.693
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.