Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina, Mikromol™
Descripción
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-17-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br F3 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)-, 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine, 2-Bromo-4-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-(trifluorometoxi)anilina |
| Mostrar más |