Learn More
2-Bromo-4'-(trifluorometoxi)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411159 1 g 1 g
15428706 250 mg 250 miligramos
15421159 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64105.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103962-10-3 | C9H6BrF3O2 | 283.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103962-10-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 283.044
Número MDL MFCD00052333
Clave InChI AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Punto de fusión 48°C to 55°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 7479010
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido