Learn More
2-Bromo-4-((terc-butildimetilsilil)oxi)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenol |
| CAS | 299917-32-1 |
| Fórmula molecular | C12 H19 Br O2 Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19BrO2Si/c1-12(2,3)16(4,5)15-9-6-7-11(14)10(13)8-9/h6-8,14H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 303.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.034 |