Learn More
2-Bromo-4-picolina, TRC
Código de producto. 30332587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332587 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30332587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68557550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-picoline
CAS 4926-28-7
Fórmula molecular C6H6BrN
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccnc(Br)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 172.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684