Learn More
2-Bromo-4-picolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-picoline |
| CAS | 4926-28-7 |
| Fórmula molecular | C6H6BrN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9684 |