Learn More
2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-phenylacetophenone |
| Punto de fusión | 123°C to 127°C |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 513838 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |