Learn More
2-Bromo-4'-fenilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465717 5 g 5 g
11475717 25 g 25 g
11485717 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24298.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-73-9
Fórmula molecular C14H11BrO
Peso molecular (g/mol) 275.145
Número MDL MFCD00000202
Clave InChI KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-fenilfenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Punto de fusión 123°C to 127°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 513838
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.15
Porcentaje de pureza 97%