Learn More
2-Bromo-4-nitrotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-nitrotoluene |
| CAS | 7745-93-9 |
| Fórmula molecular | C7H6BrNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-metil-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 216.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9582 |