Learn More
2-Bromo-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5847-59-6 |
| Fórmula molecular | C6H4BrNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 212120 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9375 |