Learn More
Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 16426-64-5 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Br N O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 246.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.9324 |