Learn More
2-Bromo-4-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30335971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30335971 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68765510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-nitroaniline
CAS 13296-94-1
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Amino-2-bromo-4-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrophenyl Bromide, 4-Nitro-2-bromoaniline, NSC 28330
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-bromo-4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 217.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9534
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.