Learn More
2-Bromo-4-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-nitroaniline |
| CAS | 13296-94-1 |
| Fórmula molecular | C6H5BrN2O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Amino-2-bromo-4-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrophenyl Bromide, 4-Nitro-2-bromoaniline, NSC 28330 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 217.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9534 |