Learn More
2-Bromo-4'-nitroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468316 10 g 10 g
11478316 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15374.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-81-0
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 244.044
Número MDL MFCD00007356
Clave InChI MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1759
Beilstein 393567
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.05
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenacyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenacyl bromide