Learn More
2-Bromo-4'-nitroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677441 10 g Frasco de vidrio 10 g
10147943 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305480100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-81-0
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 244.04
Número MDL MFCD00007356
Clave InChI MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4′-nitroacetophenone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 100°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH2Br
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino