Learn More
2-Bromo-4-nitro-1-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336559 1 g 1 g
11346559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26173.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200958-40-3
Fórmula molecular C7H3BrF3NO3
Peso molecular (g/mol) 286.00
Número MDL MFCD04973758
Clave InChI LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721641
Nombre IUPAC 2-bromo-4-nitro-1-(trifluorometoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 286
Porcentaje de pureza 98%