Learn More
2-Bromo-4-metiltiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methylthiazole |
| CAS | 7238-61-1 |
| Fórmula molecular | C4H4BrNS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1csc(Br)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.9248 |