Learn More
2-Bromo-4-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450788 25 g 25 g
15430788 1 g 1 g
15440788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54503.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130645-48-6 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
2-Bromo-4-methylpyrimidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4-metilpirimidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130645-48-6
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD04037883
Clave InChI UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10942928
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilpirimidina
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylpyrimidine
Punto de fusión 45°C to 50°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-bromo-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-bromo-4-methyl, pyrimidine,2-bromo-4-methyl, pubchem7007, acmc-209z1w, 2-bromo-4-methlypyrimidine, 2-bromo-4-methyl pyrimidine, 2-bromo-4-methylpyrimidine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 97%