Learn More
2-Bromo-4-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10716642 10 g Frasco de vidrio 10 g
10266061 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10716642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350350100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4926-28-7
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00082590
Clave InChI LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylpyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.5450g/mL
Punto de ebullición 87°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5600 to 1.563
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.545
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.