Learn More
2-Bromo-4-metilpiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420798 25 g 25 g
11400798 1 g 1 g
11410798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25253.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4926-28-7
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00082590
Clave InChI LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylpyridine
Densidad 1.545
Punto de ebullición 87°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 25 g
Beilstein 107331
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 96%