Learn More
2-Bromo-4'-metilpropiofenona, TRC
Código de producto. 30343127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30343127 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685625500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
CAS 1451-82-7
Fórmula molecular C10 H11 Br O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 4-Methylphenyl 1-Bromoethyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11BrO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10(12)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 227.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9993