Learn More
2-Bromo-4'-metilpropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462279 25 g 25 g
15442279 1 g 1 g
15452279 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64881.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1451-82-7 | C10H11BrO | 227.10 g/mol
It employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used as intermediate for 4-methylmethcathinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes. También se utiliza como intermedio para conseguir 4-metiltimetcatinona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1451-82-7
Fórmula molecular C10H11BrO
Peso molecular (g/mol) 227.10
Número MDL MFCD11131402
Clave InChI OZLUPIIIHOOPNQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-1-p-tolyl propan-1-one, 2-bromo-4'-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl propan-1-one, 2-bromo-4-methylpropiophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl-1-propanone, 1-propanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, 2-bromo-1-p-tolylpropan-1-one, ksc917e0p, 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one, 4'-methyl-alpha-bromopropiophenone
PubChem CID 2734063
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)propan-1-ona
SMILES CC(Br)C(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Cantidad 25 g
Beilstein 2207628
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido