Learn More
2-Bromo-4-metilfenol, TRC
Código de producto. 30347918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347918 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68610525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylphenol
CAS 6627-55-0
Fórmula molecular C7 H7 Br O
Cantidad 25 g
Sinónimo p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(Br)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 187.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.968