Learn More
2-Bromo-4-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420297 25 g 25 g
11410297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21701.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto responsable del mal sabor a yodo en el vino.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6627-55-0
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD00002151
Clave InChI MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylphenol
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.547
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.578
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.