Learn More
Éster metílico del ácido 2-bromo-4-metilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61837-46-5 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-methylpentanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Br)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metilpentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.081 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.01 |