Learn More
2-Bromo-4-metilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methylpentane |
| CAS | 30310-22-6 |
| Fórmula molecular | C6 H13 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-2-pentyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13Br/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metilpentano |
| Peso molecular (g/mol) | 165.071 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.02 |