Learn More
Ácido 2-bromo-4-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412232 1 g 1 g
15432232 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458180010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7697-27-0
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00045797
Clave InChI ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 144.0°C to 145.5°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.