Learn More
Ácido 2-bromo-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476878 5 g 5 g
15466878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60413.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-27-0
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00045797
Clave InChI ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%