Learn More
2-Bromo-4-metilbenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15443717 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15443717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27558.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
CAS 824-54-4
Punto de fusión 33°C to 37°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C8H7BrO
Número MDL MFCD04039890
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo benzaldehyde, 2-bromo-4-methyl, acmc-209pp2, ksc497q8b, tpc-i119, 2-2-methoxyphenyl-2-methylamino cyclohexanone, 2-bromo-4-methylbenzaldehyde, technical grade
Clave InChI MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=O)C(Br)=C1
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 199.05
PubChem CID 4645292
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 95%