Learn More
2-Bromo-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methylaniline |
| CAS | 583-68-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Br N |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.049 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.984 |