Learn More
2-Bromo-4-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414904 50 g 50 g
11424904 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13818.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-68-6 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
The N-(3, 5-Dichlorophenyl) naphthaldimine was obtained from the reaction of 2-hy- droxynaphthalene-l-carbaldehyde (0.01 mol) with a solution of 2-bromo-4-methylaniline (0.01 mol) in 40 ml of ethanol. Reaction of 2-bromo-4-methylaniline was quite clean, albeit 3,4-diaminotoluene was isolated just in 37% yield after flash chromatography on silica gel. The bromomethylquinoline starting material 16 was synthesized in two steps using an optimized process route by condensing 2-bromo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(3, 5-diclorofenil)naftaldimina se obtuvo a partir de la reacción de 2-hi-droxinaftaleno-l-carbaldehído (0,01 mol) con una solución de 2-bromo-4-metilanilina (0,01 mol) en 40 ml de etanol. La reacción de 2-bromo-4-metilanilina fue bastante limpia, aunque el 3,4-diaminotolueno se aisló en el 37 % de producción tras de la cromatografía flash en gel de sílice. El material de partida 16 de bromometilquinolina se sintetizó en dos pasos utilizando una vía de proceso optimizada mediante la condensación 2-bromo-4-metilanilina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-68-6
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD00007635
Clave InChI UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
PubChem CID 11422
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methylaniline
Punto de fusión 14°C to 16°C
Densidad 1.494
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.603
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 1931711
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 99%