Learn More
2-Bromo-4'-metilacetofenona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4'-methylacetophenone-d3 |
| CAS | 959605-55-1 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H6 Br O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Methylphenacyl-d3 Bromide, 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3, Bromomethyl p-Tolyl Ketone-d3, NSC 63192-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-[4-(trideuteriometil)fenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.003 |