Learn More
2-Bromo-4'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480718 5 g 5 g
11490718 25 g 25 g
11400728 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25217.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-41-0 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-41-0
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Número MDL MFCD00000203
Clave InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Punto de fusión 50°C to 54°C
Punto de ebullición 105°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 607041
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.08
Porcentaje de pureza 98%