Learn More
2-Bromo-4'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736622 25 g Frasco de plástico 25 g
10193571 5 g Frasco de vidrio 5 g
10464735 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10736622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170390250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-41-0 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-41-0
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.07
Número MDL MFCD00000203
Clave InChI KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methylacetophenone, 2-bromo-1-p-tolyl ethanone, 4-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethanone, 2-bromo-1-p-tolylethanone, 2-bromo-4-methylacetophenone, 2-bromo-1-4-methylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-methyl, ethanone, 2-bromo-1-4-methylphenyl, p-methylphenacyl bromide
PubChem CID 69272
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methylacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 53°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4COCH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 309
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4'-methylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.