Learn More
2'-Bromo-4'-metilacetanilida, 98 %
Código de producto. 11485836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485836 5 g 5 g
11495836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22213.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-83-5
Fórmula molecular C9H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 228.089
Número MDL MFCD00017781
Clave InChI UUDGTWKIIUEVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromo-4-methylphenyl acetamide, 2'-bromo-4'-methylacetanilide, 2-bromo-4-methylacetanilide, acetamide, n-2-bromo-4-methylphenyl, n-acetyl-2-bromo-p-toluidine, acmc-1bdfo, 2'-bromo-p-acetotoluidide, cambridge id 5104354, 4-acetamino-3-bromo-toluene, 2-bromo-4-methyl acetanilide
PubChem CID 69200
Nombre IUPAC N-(2-bromo-4-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2691019
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.09
Porcentaje de pureza 98%