Learn More
Ácido 2-bromo-4-metoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397459 1 g 1 g
11307469 5 g 5 g
11317469 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27859.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66916-99-2 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66916-99-2
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.07
Número MDL MFCD02664700
Clave InChI XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-bromo-4-methoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxyphenylacetci acid, pubchem3983, 2-2-bromo-4-methoxy-phenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-bromo-4-methoxy, 2-bromo-4-methoxy-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3963668
Nombre IUPAC ácido 2-(2-bromo-4-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(Br)=C(CC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.07
Porcentaje de pureza 97%