Learn More
Cloruro de 2-bromo-4-metoxibencilo al 75 % (+ regioisómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methoxybenzyl Chloride (+ regioisomers) |
| CAS | 66916-97-0 |
| Fórmula molecular | C8 H8 Br Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCl)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(clorometil)-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 235.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9447 |