Learn More
Ácido 2-bromo-4-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid |
| CAS | 74317-85-4 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-4-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |