Learn More
2-Bromo-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467908 1 g 1 g
15487908 250 mg 250 miligramos
15477908 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61379.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 43192-31-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43192-31-0
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD09788636
Clave InChI ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-bromo-4-methoxy, benzaldehyde,2-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-formylanisole, 2-bromo-p-anisaldehyde, pubchem12556, acmc-209jtd, ksc232o5d, 2-bromanyl-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 11127641
Nombre IUPAC 2-bromo-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido