Learn More
2-Bromo-4'-metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30342133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342133 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30342133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68472025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
CAS 2632-13-5
Fórmula molecular C9H9BrO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl bromide, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-[4-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2'-bromoacetophenone, 4-Methoxyphenacyl Bromide, 4'-Methoxyphenacyl Bromide, Bromomethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, Bromomethyl p-Anisyl Ketone, Bromomethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 129010, p-Methoxyphenacyl Bromide, alpha-Bromo-4'-methoxyacetophenone, alpha-Bromo-p-methoxyacetophenone, ω-Bromo-4'-methoxyacetophenone, ω-Bromo-p-methoxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 229.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9786