Learn More
2-Bromo-4'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445443 100 g 100 g
11425443 5 g 5 g
11435443 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13415.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-4′-metoxiacetofenona se utiliza como un inhibidor de la tirosina fosfatasa permeable a las células, covalente y potente.
Solubilidad
Soluble en DMSO, agua (parcialmente miscible), la mayoría de los disolventes orgánicos y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2632-13-5
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00000201
Clave InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 68°C to 72°C
Olor Irritating
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 743112
Información de solubilidad It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone