Learn More
2-Bromo-4'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425443 5 g 5 g
11435443 25 g 25 g
11445443 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13415.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-4′-metoxiacetofenona se utiliza como un inhibidor de la tirosina fosfatasa permeable a las células, covalente y potente.
Solubilidad
Soluble en DMSO, agua (parcialmente miscible), la mayoría de los disolventes orgánicos y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2632-13-5
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00000201
Clave InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 68°C to 72°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 743112
Información de solubilidad It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%