Learn More
2-Bromo-4-isopropilanilina, TRC
Código de producto. 30347967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347967 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30347967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39201010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-isopropylaniline
CAS 51605-97-1
Fórmula molecular C9H12BrN
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-4-propan-2-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 214.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0153