Learn More
2-Bromo-4-isopropilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 51605-97-1 |
| Fórmula molecular | C9H12BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-propan-2-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0153 |